Learn More
1-metil-1H-pirazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10347694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10347694 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10022514 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10347694 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62304CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 27258-33-9
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.12
Número MDL MFCD03419801
Clave InChI RAJRANFZSWDUJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 5-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-methylpyrazole, 1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, pubchem16289, acmc-209gw7
PubChem CID 7019414
Nombre IUPAC 2-metilpirazol-3-carbaldehído
SMILES CN1N=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 97%