Learn More
Éster de glicol neopentílico de ácido 1-metil-1H-pirazol-5-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15467715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467715 250 mg 250 miligramos
11372809 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467715 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27703.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Intermedio y reactivo importante en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1044851-76-4
Fórmula molecular C9H15BN2O2
Peso molecular (g/mol) 194.041
Número MDL MFCD07777079
Clave InChI GJNNJJRONITJEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid neopentyl glycol ester, 1-methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid, neopentyl glycol ester, 5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-1-methylpyrazole, acmc-20am84, 5-5,5-dimethyl-1,3,2 dioxaborinan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole
PubChem CID 44119444
Nombre IUPAC 5-(5,5-dimetil-1,3,2-dioxaborinan-2-il)-1-metilpirazol
SMILES B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=NN2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid neopentyl glycol ester
Punto de fusión 72°C to 75°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.04
Porcentaje de pureza 95%