Learn More
Ácido 1-metil-1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11956221 1 g 1 g
11966221 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11956221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444080010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5952-92-1 | C5H6N2O2 | 126.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5952-92-1
Fórmula molecular C5H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 126.11
Clave InChI UPPPWUOZCSMDTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl, 4-carboxy-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methylpyrazole-4-carboxylicacid, zlchem 1243, pubchem16306, pubchem20860, acmc-209me3
PubChem CID 643160
ChEBI CHEBI:74741
Nombre IUPAC ácido 1-metilpirazol-4-carboxílico
SMILES CN1C=C(C=N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 207°C to 209°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.