Learn More
1-Metil-1H-pirazol-4-carboxaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450518 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15450518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54146.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
CAS 25016-11-9
Punto de fusión 29°C to 34°C
Temperatura de inflamación >230°C (446°F)
Fórmula molecular C5H6N2O
Número MDL MFCD00460465
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1-methyl, 4-formyl-1-methylpyrazole, 4-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-carboxaldehyde, 1-methylpyrazole-4-carboxyaldehyde, 1-methyl-1h-pyrazol-4-carbaldehyd, 1-methylpyrazole-4-aldehyde, acmc-1cs06
Clave InChI MYFZXSOYJVWTBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=C(C=N1)C=O
Nombre IUPAC 1-metilpirazol-4-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 110.116
PubChem CID 573117
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 96%