Learn More
Cloruro de 1-metil-1h-pirazol-4-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10727105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10727105 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10586894 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10727105 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC77402DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
CAS 79583-19-0
Fórmula molecular C5H5ClN2O
Peso molecular (g/mol) 144.558
Número MDL MFCD03421496
Clave InChI QLBBQLJPRXPVOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-9ci
PubChem CID 3164931
Nombre IUPAC cloruro de 1-metilpirazol-4-carbonilo
SMILES CN1C=C(C=N1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.56
Porcentaje de pureza 97%