Learn More
Éster de pinacol del ácido 1-metil-1H-pirazol-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450416 1 g 1 g
15460416 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53139.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 761446-44-0 | Molecular Formula: C10H17BN2O2 | Molecular Weight: 208.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es un reactivo utilizado para reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura y reacciones de transesterificación. Participa en varias reacciones como reactivo para la preparación de aminotiazoles como moduladores de la γsecretasa, amino-pirido-indol-carboxamidas, como inhibidores potenciales de JAK2 para la terapia de trastornos mieloproliferativos, derivados de piridina como TGF-β1 e inhibidores de señalización A activos y análogos de MK-2461 como inhibidores de la cinasa c-MET para el tratamiento del cáncer.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Garantiza una ventilación adecuada. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 761446-44-0
Fórmula molecular C10H17BN2O2
Peso molecular (g/mol) 208.07
Número MDL MFCD03789259
Clave InChI UCNGGGYMLHAMJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester
PubChem CID 2773987
Nombre IUPAC 1-metil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirazol
SMILES CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 59°C to 64°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.07
Porcentaje de pureza 97%