Learn More
Ácido 1-metil-1H-pirazol-4-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11986241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11986241 1 g 1 g
11976241 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11986241 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445490010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 1026796-02-0
Fórmula molecular C4H8BClN2O2
Peso molecular (g/mol) 162.38
Número MDL MFCD09972098
Clave InChI YFPLZINTZVVVJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methylpyrazole-4-boronic acid, hcl, 1-methyl-1h-pyrazol-4-yl boronic acid hydrochloride, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid hydrochloride, 1-methylpyrazole-4-boronic acid hcl, 1-methyl-1h-pyrazol-4-ylboronic acid hydrochloride, 1-methylpyrazol-4-ylboronic acid hydrochloride, 1-methylpyrazole-4-boronic acid,hcl, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid xhcl, 1-methylpyrazole-4-boronic acid hydrochloride, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid hcl
PubChem CID 45158882
Nombre IUPAC (1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid hydrochloride
SMILES Cl.CN1C=C(C=N1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.38
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación