Learn More
1-Metil-1H-pirazol-4,5-diamina Sulfato, TRC
Código de producto. 30472950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472950 5 g 5 g
30470593 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30472950 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3280355G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20055-01-0
Fórmula molecular C4H10N4O4S
Peso molecular (g/mol) 210.21
Sinónimo 4,5-Diamino-1-methylpyrazole Sulfate, 4,5-Diamino-1-methylpyrazole Hydrosulfate
Nombre IUPAC 2-metilpirazol-3,4-diamina; Ácido sulfúrico
SMILES Cn1ncc(N)c1N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine Sulfate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N4.H2O4S/c1-8-4(6)3(5)2-7-8;1-5(2,3)4/h2H,5-6H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0423