Learn More
Cloruro de 1-metil-1H-pirazol-3-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10757623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10757623 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10235313 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10757623 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48303CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 89501-90-6
Fórmula molecular C4H5ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 180.606
Número MDL MFCD08690273
Clave InChI TWLAHGNFQBQYEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazole-3-sulfonyl chloride, 1-methyl-1h-pyrazole-3-sulfonylchloride, 1h-pyrazole-3-sulfonyl chloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-sulfonylchloride, 1-methyl, pubchem14132, acmc-209zg6, n-methylpyrazole sulfonyl chloride, chloro 1-methylpyrazol-3-yl sulfone, 1-methyl-3-pyrazolesulfonyl chloride, methyl-1-h-pyrazole-3-sulfonyl chloride
PubChem CID 13474466
Nombre IUPAC cloruro de 1-metilpirazol-3-sulfonilo
SMILES CN1C=CC(=N1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazole-3-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.61
Porcentaje de pureza 97%