Learn More
Ácido 1-metil-1H-pirazol-3-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439480 250 mg 250 miligramos
11449480 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439480 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50317.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25016-20-0 | C5H6N2O2 | 126.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25016-20-0
Fórmula molecular C5H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 126.12
Número MDL MFCD00464254
Clave InChI YBFIKNNFQIBIQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazole, zlchem 1152, acmc-209ggi, 1-methylpyrazolecarboxylic acid, 1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-1h-4-pyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 573176
ChEBI CHEBI:74738
Nombre IUPAC ácido 1-metilpirazol-3-carboxílico
SMILES CN1C=CC(=N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Punto de fusión 146°C to 156°C
Olor Odorless
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 96%