Learn More
Ácido 1-metil-1H-pirazol-3-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10746905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10746905 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10226753 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10746905 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48301CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 25016-20-0
Fórmula molecular C5H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 126.12
Número MDL MFCD00464254
Clave InChI YBFIKNNFQIBIQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazole, zlchem 1152, acmc-209ggi, 1-methylpyrazolecarboxylic acid, 1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-1h-4-pyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 573176
ChEBI CHEBI:74738
Nombre IUPAC ácido 1-metilpirazol-3-carboxílico
SMILES CN1C=CC(=N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 95%