Learn More
1-Metil-1H-pirazol-5-ilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10533192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10533192 1 g 1 g
10543192 10 g 10 g
10103464 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10533192 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK03066DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1192-21-8
Fórmula molecular C4H7N3
Peso molecular (g/mol) 97.121
Número MDL MFCD00068156
Clave InChI JESRNIJXVIFVOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1-methyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 1-methyl-5-aminopyrazole, 5-amino-1-methylpyrazole, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1-methyl, 2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1-methyl-pyrazole, 2-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 1-methylpyrazole-5-ylamine
PubChem CID 136927
Nombre IUPAC 2-metilpirazol-3-amina
SMILES CN1C(=CC=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.12
Porcentaje de pureza 97%