Learn More
(1-Metil-1H-pirazol-5-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15345048 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15345048 1 g 1 g
15355048 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15345048 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456030010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 863548-52-1 | C5H9N3 | 111.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 863548-52-1
Fórmula molecular C5H9N3
Peso molecular (g/mol) 111.15
Clave InChI XNTFQMKXUFFUQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methylamine, 1h-pyrazole-5-methanamine, 1-methyl, 5-aminomethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 2-methylpyrazol-3-yl methanamine, 5-aminomethyl-1-methylpyrazole, 1-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrazole-5-methanamine, 1-methylpyrazol-5-yl methylamine, c-2-methyl-2h-pyrazol-3-yl-methylamine
PubChem CID 7019421
Nombre IUPAC (2-metilpirazol-3-il)metanamina
SMILES CN1C(=CC=N1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Punto de ebullición 140.0°C (8.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.15
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.