Learn More
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine, 97%, Maybridge
Código de producto. 10751385
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10751385 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10751385 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62313DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
CAS 863548-52-1
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C5H9N3
Número MDL MFCD03419808
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methylamine, 1h-pyrazole-5-methanamine, 1-methyl, 5-aminomethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 2-methylpyrazol-3-yl methanamine, 5-aminomethyl-1-methylpyrazole, 1-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrazole-5-methanamine, 1-methylpyrazol-5-yl methylamine, c-2-methyl-2h-pyrazol-3-yl-methylamine
Clave InChI XNTFQMKXUFFUQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=CC=N1)CN
Nombre IUPAC (2-metilpirazol-3-il)metanamina
Peso molecular (g/mol) 111.148
PubChem CID 7019421
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.15
Porcentaje de pureza 97%