Learn More
(1-Metil-1H-pirazol-3-il)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10651704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10651704 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10122514 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10651704 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48309CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
CAS 84547-62-6
Fórmula molecular C5H8N2O
Peso molecular (g/mol) 112.132
Número MDL MFCD08690274
Clave InChI WCKJRVKJTUIAFW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12845046
Nombre IUPAC (1-metilpirazol-3-il)metanol
SMILES CN1C=CC(=N1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol, 1-methyl, 1-methylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl, 3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazol-3-yl methan-1-ol, akos pao-1076, pubchem23752, 1-methyl-3-pyrazolyl methanol, hydroxymethyl-1-methylpyrazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 95%