Learn More
1-Metil-1H-pirazol-3-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10344762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10344762 250 mg 250 miligramos
10121262 1 g 1 g
10081784 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10344762 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK00321CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 1904-31-0
Fórmula molecular C4H7N3
Peso molecular (g/mol) 97.121
Clave InChI MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
PubChem CID 137254
Nombre IUPAC 1-metilpirazol-3-amina
SMILES CN1C=CC(=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.12
Porcentaje de pureza 97%