Learn More
Ácido 1-metil-1H-indol-7-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10787495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10787495 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10052364 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10787495 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66901CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 167479-16-5
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.19
Número MDL MFCD09879957
Clave InChI DWKIPLIDZYRILV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18388362
Nombre IUPAC ácido 1-metilindol-7-carboxílico
SMILES CN1C=CC2=CC=CC(C(O)=O)=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-methyl-1h-indole-7-carboxylic acid, 1-methyl-7-indolecarboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-7-indolecarboxylicacid, 1h-indole-7-carboxylicacid,1-methyl, 1h-indole-7-carboxylic acid, 1-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 97%