Learn More
1-metil-1H-indol-7-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10397304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10397304 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10032034 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10397304 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66904DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 69047-36-5
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.188
Número MDL MFCD11109329
Clave InChI JOBIAZYEJOMXEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indole-7-carbaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-7-formylindole, n-methylindole-7-carboxaldehyde, jobiazyejomxep-uhfffaoysa, 1-methyl-1h-indole-7-carboxaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl-9ci
PubChem CID 11040979
Nombre IUPAC 1-metilindol-7-carbaldehído
SMILES CN1C=CC2=C1C(=CC=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-indole-7-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97%