Learn More
1-metil-1H-indol-6-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10718075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10718075 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10173374 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10392195 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10718075 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC44204DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 21005-45-8
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD08690251
Clave InChI QGAKKGIWURKKHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indole-6-carbaldehyde, 1h-indole-6-carboxaldehyde, 1-methyl, 1h-indole-6-carboxaldehyde,1-methyl, 6-formy-1-methylindole, 6-formyl-1-methylindole, 1-methyl-1h-indole-6-carboxaldehyde
PubChem CID 14835679
Nombre IUPAC 1-metilindol-6-carbaldehído
SMILES CN1C=CC2=CC=C(C=O)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97%