Learn More
Ácido 1-metil-1H-indol-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10633635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10633635 250 mg 250 miligramos
10132804 1 g 1 g
10321865 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10633635 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC41401CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 186129-25-9
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.187
Número MDL MFCD03839859
Clave InChI UHQAIJFIXCOBCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-indolecarboxylic acid, 1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1h-indole-5-carboxylicacid, 5-carboxy-1-methyl-1h-indole, 1h-indole-5-carboxylicacid,1-methyl, n-methylindol-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-indolecarboxylicacid, methyl 1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-indol-5-carboxylic acid
PubChem CID 7015601
Nombre IUPAC ácido 1-metilindol-5-carboxílico
SMILES CN1C=CC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 95%