Learn More
1-metil-1H-indol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10442284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10442284 250 mg 250 miligramos
10418043 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10442284 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC41404CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 90923-75-4
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD08271908
Clave InChI XIVDZBIBWGQOTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7537534
SMILES CN1C=CC2=CC(C=O)=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-indole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-methyl-1h-indole-5-carbaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 5-formyl-1-methylindole, n-methylindol-5-carbaldehyde, n-methylindole-5-carbaldehyde, n-methylindole-5-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-indole-5-carboxaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde,1-methyl
Nombre IUPAC 1-metil-1H-indol-5-carbaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97%