Learn More
Cloruro de 1-metil-1H-indol-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10327594 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10327594 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10103674 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10412834 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
3 options
Código de producto. 10327594
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC45803CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 876316-36-8
Fórmula molecular C9H8ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 229.678
Número MDL MFCD08690260
Clave InChI HFWFOJFQXZBLAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indole-4-sulfonyl chloride, 1h-indole-4-sulfonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-indole-4-sulphonyl chloride, chloro 1-methylindol-4-yl sulfone, 1-methyl-1h-indole-4-sulfonylchloride, 4-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-indole, 1h-indole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl
PubChem CID 18525782
Nombre IUPAC cloruro de 1-metilindol-4-sulfonilo
SMILES CN1C=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-indole-4-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.69
Porcentaje de pureza 97%