Learn More
1-metil-1H-indol-4-carbonitrilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10507494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10507494 250 mg 250 miligramos
10153643 1 g 1 g
10290455 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10507494 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45816CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 628711-58-0
Fórmula molecular C10H8N2
Peso molecular (g/mol) 156.19
Número MDL MFCD08690265
Clave InChI DYOVHBKIEBCIIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22391592
SMILES CN1C=CC2=C(C=CC=C12)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-methyl-1h-indole-4-carbonitrile, 1h-indole-4-carbonitrile,1-methyl, 1h-indole-4-carbonitrile, 1-methyl
Nombre IUPAC 1-metilindol-4-carbonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.19
Porcentaje de pureza 97%