Learn More
1-Metil-1H-indol-3,5,6-triol, TRC
Código de producto. 30132722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132722 100 mg 100 miligramos
30011386 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM313550100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 642-75-1
Fórmula molecular C9H9NO3
Peso molecular (g/mol) 179.17
Sinónimo 3,5,6-Trihydroxy-1-methylindole, Adrenolutin, N-Methyl-3,5,6-trihydroxyindole, N-Methyl-5,6-dihydroxyindoxyl;
Nombre IUPAC 1-metilindol-3,5,6-triol
SMILES OC1=CN(C)C2=C1C=C(O)C(O)=C2>>O=C3CN(C)C4=C3C=C(O)C(O)=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-indole-3,5,6-triol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO3/c1-10-4-9(13)5-2-7(11)8(12)3-6(5)10/h2-4,11-13H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0582