Learn More
(1-Metil-1H-indol-7-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10585184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10585184 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10462494 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10585184 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66909CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 854778-61-3
Fórmula molecular C10H11NO
Peso molecular (g/mol) 161.20
Número MDL MFCD09879959
Clave InChI XWTPJITYDAXWKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indol-7-yl methanol, 1-methylindol-7-yl methanol, 1-methyl-1h-indol-7-yl-methanol, 1-methylindol-7-yl methan-1-ol
PubChem CID 24229741
Nombre IUPAC (1-metil-1H-indol-7-il)metanol
SMILES CN1C=CC2=CC=CC(CO)=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-1H-indol-7-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza 97%