Learn More
(1-Metil-1H-indol-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10399853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10399853 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10691236 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10399853 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC41409DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 448967-90-6
Fórmula molecular C10H11NO
Peso molecular (g/mol) 161.20
Número MDL MFCD09025838
Clave InChI CEBLTQGXYITWTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indol-5-yl methanol, 1-methylindol-5-yl methanol, 1h-indole-5-methanol, 1-methyl-9ci
PubChem CID 24229490
Nombre IUPAC (1-metilindol-5-il)metanol
SMILES CN1C=CC2=CC(CO)=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-1H-indol-5-yl)methanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza 97%