Learn More
1-Metil-1H-indol-5-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10696424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10696424 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10285754 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10696424 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC41414DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 102308-97-4
Fórmula molecular C9H10N2
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD03839873
Clave InChI PGTSGPCXPIFQEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indol-5-amine, 5-amino-1-n-methylindole, 1-methyl-1h-indol-5-ylamine, 1h-indol-5-amine, 1-methyl, 5-amino-1-methylindole, 1-methylindole-5-ylamine, 1-methyl-5-amino-1h-indole, 5-amino-1-methyl-1h-indole, pubchem9381, 5-amino-n-methylindole
PubChem CID 2769564
Nombre IUPAC 1-metilindol-5-amina
SMILES CN1C=CC2=CC(N)=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-indol-5-amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 97%