Learn More
Ácido 1-metil-1H-indazol-3-carboxílico, Mikromol™
Código de producto. 17971126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17971126 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17971126 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0398.040025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 1-metil-1H-indazol-3-carboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid
CAS 50890-83-0
Nombres de analitos o componentes 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H8 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Granisetron Hydrochloride Imp. D (EP), Granisetron Imp. D (EP), Granisetron USP Related Compound D, Granisetron USP RC D, 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid, Granisetron Related Compound D, Granisetron Hydrochloride Impurity D, Granisetron Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N2O2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
SMILES CN1N=C(C(O)=O)C2=C1C=CC=C2
Nombre IUPAC ácido 1-metilindazol-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 176.17
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176,0586 g/mol