Learn More
Anhídrido del ácido 1-metil-1H-indazol-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride |
| CAS | 1363173-34-5 |
| Fórmula molecular | C18 H14 N4 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride, Granisetron Hydrochloride Imp. I (EP), 1H-Indazole-3-carboxylic acid','1-methyl-','3,3'-anhydride (ACI), 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14N4O3/c1-21-13-9-5-3-7-11(13)15(19-21)17(23)25-18(24)16-12-8-4-6-10-14(12)22(2)20-16/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | Cn1nc(C(=O)OC(=O)c2nn(C)c3ccccc23)c4ccccc14 |
| Nombre IUPAC | 1-metilindazol-3-carboxilato de (1-metilindazol-3-carbonilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 334.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.1066 |