Learn More
1-metil-1H-indazol-3-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10441474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10441474 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10127902 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10441474 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC06304DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 4002-83-9
Fórmula molecular C9H8N2O
Peso molecular (g/mol) 160.18
Número MDL MFCD08060478
Clave InChI KYDLGYCLCFKUHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indazole-3-carbaldehyde, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-3-formylindazole, 1h-indazole-3-carboxaldehyde,1-methyl
PubChem CID 7164545
Nombre IUPAC 1-metilindazol-3-carbaldehído
SMILES CN1N=C(C=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 97%