Learn More
Diclorhidrato de (1-metil-1H-indazol-3-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10652255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10652255 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10586684 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10652255 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC06363CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 1093860-45-7
Fórmula molecular C9H13Cl2N3
Peso molecular (g/mol) 234.124
Número MDL MFCD11841065
Clave InChI ZHWICCCSNYFLJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indazol-3-yl methylamine dihydrochloride, 1-methylindazol-3-yl methanamine dihydrochloride, 1-methyl-1h-indazol-3-yl methanamine dihydrochloride, 3-aminomethyl-1-methyl-1h-indazole dihydrochloride, 1-methyl-1h-indazol-3-yl methylamine 2hcl, 1-methyl-1h-indazol-3-yl methylamine, chloride, chloride, 1-1-methylindazol-3-yl methanamine dihydrochloride, 1-1-methyl-1h-indazol-3-yl methanamine-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 43811028
Nombre IUPAC (1-metilindazol-3-il)metanamina; diclorhidrato
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C(=N1)CN.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-1H-indazol-3-yl)methylamine dihydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.13
Porcentaje de pureza 97%