Learn More
1-metil-1H-imidazol, Mikromol™
Description
1-metil-1H-imidazol
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-1H-imidazole |
| CAS | 616-47-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Methyl-1H-imidazole |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H6 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-Methyl-1H-imidazole, Thiamazole Imp. B (EP), Thiamazole Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cn1ccnc1 |
| Nombre IUPAC | 1-metilimidazol |
| Show More |