Learn More
Ácido 1-metil-1H-imidazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10779215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10779215 10 g 10 g
10702493 1 g 1 g
10200355 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10779215 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23601EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 41806-40-0
Fórmula molecular C5H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 126.115
Número MDL MFCD00955677
Clave InChI PBEDVTDUVXFSMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-methylimidazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-1-methyl-1h-imidazole, 3-methyl-3h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-1h-5-imidazolecarboxylic acid, pubchem20954, acmc-209jlu, ksc236i7p, 1-methyl-5-imidazolecarboxylic acid
PubChem CID 2773507
Nombre IUPAC ácido 3-metilimidazol-4-carboxílico
SMILES CN1C=NC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 97%