Learn More
1-metil-1H-imidazol-5-carbohidrazida, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbohydrazide |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.15 |
| Porcentaje de pureza | 97% |