Learn More
1-metil-1H-imidazol-5-carbohidrazida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10140642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10140642 250 mg 250 miligramos
10437622 1 g 1 g
10576904 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10140642 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23627CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 23585-00-4
Fórmula molecular C5H8N4O
Peso molecular (g/mol) 140.15
Número MDL MFCD03659706
Clave InChI CFIAOJVURKEWPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-imidazole-5-carbohydrazide, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-, hydrazide, 1-methyl-5-imidazoliecarboxylic hydrazide, 1-methylimidazole-5-carbohydrazide, 1-methyl-1h-imidazole-5-carbohydrazide #, 5-hydrazinocarbonyl-1-methyl-1h-imidazole, imidazole-1-methyl-5-carboxylic acid, hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylicacid,1-methyl-,hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-, hydrazide 9ci
PubChem CID 468661
Nombre IUPAC 3-metilimidazol-4-carbohidrazida
SMILES CN1C=NC=C1C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbohydrazide
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.15
Porcentaje de pureza 97%