Learn More
1-metil-1H-imidazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10502482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10502482 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10566524 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10502482 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23604DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 39021-62-0
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.116
Clave InChI BNYKZFOZWZMEJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 3-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-5-carboxaldeyde, pubchem8047, 5-formyl-1-methylimidazole
PubChem CID 573592
Nombre IUPAC 3-metilimidazol-4-carbaldehído
SMILES CN1C=NC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 97%