Learn More
Cloruro de 1-metil-1H-imidazol-4-sulfonilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonyl Chloride |
| CAS | 137049-00-4 |
| Fórmula molecular | C4 H5 Cl N2 O2 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5ClN2O2S/c1-7-2-4(6-3-7)10(5,8)9/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cn1cnc(c1)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 1-metilimidazol-4-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 180.613 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.976 |