Learn More
Cloruro de 1-metil-1H-imidazol-4-sulfonilo, +95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10618172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10618172 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10272682 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10193484 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10618172 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC03603CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 137049-00-4
Fórmula molecular C4H5ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 180.61
Número MDL MFCD00068060
Clave InChI KXUGUWTUFUWYRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-imidazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl-1h-imidazole-4-sulphonyl chloride, 1h-imidazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl, 1-methylimidazole-4-sulfonylchloride, 1-methylimidazole-4-sulphonyl chloride, chloro 1-methylimidazol-4-yl sulfone, 2-methoxymethylpropenal, acmc-209cak, buttpark 27\06-11, 1-methylimidazol-4-sulfonylchloride
PubChem CID 2736887
Nombre IUPAC cloruro de 1-metilimidazol-4-sulfonilo
SMILES CN1C=NC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.61
Porcentaje de pureza 95%