Learn More
1-metil-1H-imidazol-4-sulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10724053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10724053 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10213822 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10215294 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10724053 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL01003DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 111124-90-4
Fórmula molecular C4H7N3O2S
Peso molecular (g/mol) 161.18
Número MDL MFCD02091382
Clave InChI QBJSSOBNVYDCDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736885
Nombre IUPAC 1-metilimidazol-4-sulfonamida
SMILES CN1C=NC(=C1)S(N)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-methyl-1h-imidazole-4-sulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-4-sulphonamide, acmc-20dtvv, maybridge1_000050, spr_7, 1-methyl-4-imidazolesulfonamide, 1-methyl-1h-imidazol-4-ylsulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide, 1-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.18
Porcentaje de pureza 97%