Learn More
Ácido 1-metil-1H-imidazol-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 41716-18-1 |
| Fórmula molecular | C5H6N2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2O2/c1-7-2-4(5(8)9)6-3-7/h2-3H,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | Cn1cnc(c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 1-metilimidazol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 126.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0429 |