Learn More
1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid, 97%, Maybridge
Código de producto. 10642823
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 250 mg
Código de producto.
10642823 Frasco de vidrio ámbar; 250 mg
1 options
Código de producto. 10642823 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC03601CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
CAS 41716-18-1
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H6N2O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-4-imidazole-carboxylic acid, 1-methyl-4-imidazolecarboxylicacid, pubchem9001, acmc-1am6x, 1-methyl-4-imidazolic acid, ksc237q3j, 1-methyl-4-imidazolecarboxylic acid, 1-methyl-1h-4carboxylic acid
Clave InChI WZTRQGJMMHMFGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=C(N=C1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 1-metilimidazol-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 126.115
PubChem CID 541509
ChEBI CHEBI:74746
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 97%