Learn More
1-metil-1H-imidazol-4-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10675135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10675135 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10610315 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10620315 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10675135 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC03616DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 66121-69-5
Fórmula molecular C5H5N3
Peso molecular (g/mol) 107.116
Número MDL MFCD06411537
Clave InChI LAKVILSENFFPRR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795115
Nombre IUPAC 1-metilimidazol-4-carbonitrilo
SMILES CN1C=C(N=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-methyl-1h-imidazole-4-carbonitrile, 4-cyano-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-carbonitrile, 1-methyl, 4-cyano-1-methylimidazole, 1-methyl-4-cyano-1h-imidazole, 1-methyl-4-imidazolecarbonitrile, 1h-imidazole-4-carbonitrile,1-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.12
Porcentaje de pureza 97%