Learn More
1-Metil-1H-imidazol-4-carbaldehído, TRC
Código de producto. 30481542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481542 50 mg 50 miligramos
30465508 500 mg 500 miligramos
30469483 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481542 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22251350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17289-26-8
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.11
Nombre IUPAC 1-metilimidazol-4-carbaldehído
SMILES Cn1cnc(C=O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O/c1-7-2-5(3-8)6-4-7/h2-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.048