Learn More
1-metil-1H-imidazol-4-carbaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10671075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10671075 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10381463 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10671075 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC03604DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 17289-26-8
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.116
Número MDL MFCD03411957
Clave InChI CQZXDIHVSPZIGF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 573419
Nombre IUPAC 1-metilimidazol-4-carbaldehído
SMILES CN1C=C(N=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-methylimidazole-4-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-methyl, methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-methylimidazol-4-carboxaldehyde, 4-formyl-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-4-formyl-imidazole, 1-methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde #, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde,1-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 95%