Learn More
(1-Metil-1H-imidazol-5-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10576524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10576524 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10197562 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10573143 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10576524 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23613DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
CAS 486414-86-2
Fórmula molecular C5H9N3
Peso molecular (g/mol) 111.148
Clave InChI PYAQTQXFMQWCHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-imidazol-5-yl methylamine, 1-methyl-5-aminomethylimidazole, 1-methyl-1h-imidazol-5-yl methanamine, 3-methylimidazol-4-yl methanamine, 1h-imidazole-5-methanamine, 1-methyl, 5-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, c-3-methyl-3h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-3-methylimidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-imidazol-5-yl methylamine, 1-1-methyl-1h-imidazole-5-yl methanamine
PubChem CID 2795424
Nombre IUPAC (3-metilimidazol-4-il)metanamina
SMILES CN1C=NC=C1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methylamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.15
Porcentaje de pureza 97%