Learn More
(1-Metil-1H-imidazol-2-il)-ácido acético, TRC
Código de producto. 30482145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482145 50 mg 50 miligramos
30469412 10 mg 10 miligramos
30468992 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32256350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118054-54-9
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.14
Nombre IUPAC Ácido 2-(1-metilimidazol-2-il)acético
SMILES Cn1ccnc1CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)-acetic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O2/c1-8-3-2-7-5(8)4-6(9)10/h2-3H,4H2,1H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0586