Learn More
1-metil-1H-benzotriazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-1H-benzotriazole |
| CAS | 13351-73-0 |
| Fórmula molecular | C7 H7 N3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Methyl-1H-benzotriazole, 1-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole, 1-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, 1-Methylbenzotriazole, NSC 11743, 1H-Benzotriazole, 1-methyl-, 1-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 1-Methylbenzotriazole, NSC 11743, 1-Methyl-1H-benzotriazole, 1-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole, 1-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, 1-Methylbenzotriazole, NSC 11743, 1H-Benzotriazole, 1-methyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N3/c1-10-7-5-3-2-4-6(7)8-9-10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cn1nnc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-metilbenzotriazol |
| Peso molecular (g/mol) | 133.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.064 |