Learn More
Ácido 1-metil-1H-benzimidazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11390567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11390567 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10356824 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11390567 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13601CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 53484-17-6
Fórmula molecular C9H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 176.175
Número MDL MFCD06809665
Clave InChI KAJLCBKTWRUQOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-5-benzimidazolecarboxylic acid, 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1-methylbenzimidazol-5-carboxylic acid, 1-methylbenzimidazole-5-carboxylicacid
PubChem CID 4913063
Nombre IUPAC ácido 1-metilbencimidazol-5-carboxílico
SMILES CN1C=NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 97%