Learn More
Clorhidrato de cloruro de 1-metil-1H-benzimidazol-5-carbonilo, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11310577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11310577 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10706295 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11310577 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13652CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 906352-57-6
Fórmula molecular C9H8Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 231.08
Número MDL MFCD09817460
Clave InChI SGNORNZSRSQMEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1h-benzoimidazole-5-carbonyl chloride.hcl, 1-methylbenzimidazole-5-carbonyl chloride, chloride, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1, 1h-benzimidazole-5-carbonylchloride, 1-methyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229458
Nombre IUPAC cloruro de 1-metilbenzimidazol-5-carbonilo; clorhidrato
SMILES Cl.CN1C=NC2=CC(=CC=C12)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.08
Porcentaje de pureza 90%