Learn More
1-Metil-1H-benzimidazol-2-tiol, TRC
Código de producto. 30136606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136606 1 g 1 g
30132830 500 mg 500 miligramos
17944175 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136606 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2931481G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2360-22-7
Fórmula molecular C8H8N2S
Peso molecular (g/mol) 164.22
Sinónimo 1,3-Dihydro-1-methyl-2H-benzimidazole-2-thione, 1-Methyl-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione;1-Methyl-1,3-dihydrobenzoimidazole-2-thione;1-Methyl-1H-1,3-benzodiazole-2-thiol, 1-Methyl-1H-benzimidazole-2(3H)-thione;1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol, 1-Methyl-2(1H)-benzimidazolethione;1-Methyl-2-mercaptobenzimidazole, 1-Methylbenzimidazole-2(3H)-thione;1-Methylbenzimidazole-2-thiol, 1-Methylbenzimidazoline-2-thione, 2-Mercapto-1-methylbenzimidazole, 3-Methyl-1H-benzimidazole-2-thione;N-Methylbenzimidazoline-2-thione;
Nombre IUPAC 1-metilbenzimidazol-2-tiol
SMILES Cn1c(S)nc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N2S/c1-10-7-5-3-2-4-6(7)9-8(10)11/h2-5H,1H3,(H,9,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0408